Merck
391778
Sigma-Aldrich
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate
99%
Szinonimák:
2,2′-Bicinchoninic acid dipotassium salt, 4,4′-Dicarboxy-2,2′-biquinoline dipotassium salt, Dipotassium 2,2′-biquinoline-4,4′-dicarboxylate trihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H10K2N2O4 · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
474.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2K.3H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUCQANVZZZELIW-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate is a hydrated dipotassium salt of 2,2-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid.
Alkalmazás
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate (dipotassium salt of 2,2 -biquinoline- 4,4 -dicarboxylic acid trihydrate) may be used as ligand in the aerobic oxidation of alcohols (primary, secondary and benzylic) in the presence of palladium catalysts.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pd (II)-biquinoline catalyzed aerobic oxidation of alcohols in water.
Buffin BP, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 225(1), 111-116 (2005)
Charged ligands for catalyst immobilisation and analysis.
Chisholm DM and McIndoe JS.
Dalton Transactions, 30, 3933-3945 (2008)