Merck
240486
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
1361351
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
12 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
819 °F
robbanási határérték
9 %
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methyl-2-butanol is a sterically hindered alcohol.
Alkalmazás
2-Methyl-2-butanol may be used as a solvent in the following processes:
  • Palladium (II)-catalyzed ortho-C–H olefination of phenylacetic acids.
  • Rhodium-catalyzed direct C-H functionalization at the C7 position of N-pivaloylindoles.
It may also be used in the preparation of 2-chloro-2-methylbutane by reacting with concentrated hydrochloric acid.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
68.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rhodium?Catalyzed Regioselective C7?Functionalization of N?Pivaloylindoles.
Xu L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(1), 321-325 (2016)
?-tert-alkylation of ketones: 2-tert-pentylcyclopentanone
Organic Syntheses, 62, 95-95 (1984)
Molecular association and dynamics in n-pentanol and 2-methyl-2-butanol: Ultrasonic, dielectric and viscosity studies at various temperatures.
D'Aprano A, et al.
Molecular Physics, 55(2), 475-488 (1985)
Ternary and Binary LLE Measurements for Solvent (4-Methyl-2-pentanone and 2-Methyl-2-butanol)+ Furfural+ Water between 298 and 401K.
Ma?nnisto? M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 61(2), 903-911 (2016)
Yoon Ju Cho et al.
Laboratory animal research, 27(3), 197-203 (2011-10-15)
Tribromoethanol (2,2,2-tribromoethanol, TBE) is a popular injectable anesthetic agent used in mice in Korea. Our goal was to assess the risks associated with side effects (lesions) in the abdominal cavity, especially at high doses. To understand the underlying pathophysiological changes