M7167
M2 medium
With HEPES, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo cell culture
Szinonimák:
Cell Culture M2, Cell Culture Medium, M2 Medium Solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
M2 Medium is a further modification of M16 that substitutes HEPES buffer in place of some of the bicarbonate. M2 is used for collecting and handling embryos for prolonged periods outside a CO2 incubator.
Minőség
Feloldás
Analízis megjegyzés
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez