Fontos dokumentumok
234931
Allyl methacrylate
contains 50-185 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Szinonimák:
Cis-cyclooctane-1,2-diol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
4.6 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
50-185 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
94.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?