Fontos dokumentumok
86262
2-Methyl-2-butene
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
β-Isoamylene, Amylene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.4 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
robbanási határérték
8.7 %
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.388
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
sűrűség
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2-methyl-2-butene undergoes ultraviolet irradiation, leading to the formation of trimethylene oxides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F
Lobbanási pont (C)
-20 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?