Fontos dokumentumok
PHR1667
t-Amyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Methyl-2-butanol, tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
819 °F
robbanási határérték
9 %
kiszerelés
pkg of 3 × 1.2 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
68.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)