Fontos dokumentumok
W205605
Amyl alcohol
≥99%, FG
Szinonimák:
1-Pentanol, n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
robbanási határérték
10 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
sűrűség
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
pungent; chemical; wine-like
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Process-specified emission factors and characteristics of VOCs from the auto-repair painting industry.: This article evaluates the emission factors and characteristics of various volatile organic compounds, including amyl alcohol, in auto-repair painting, significant for environmental biochemistry and safety assessments (Xiao et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?