Merck
W399817
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanol
greener alternative
natural, 99%, FG
Szinonimák:
2-methylbutan-1-ol, 2-methylbutanol
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(CH3)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
FEMA-szám:
3998
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.076
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
alcohol; whiskey; wine-like
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
3 (vs air)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
10 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
sűrűség
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
alcohol; whiskey; wine-like
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Alkalmazás
  • Comparative study of two indoor microbial volatile pollutants, 2-Methyl-1-butanol and 3-Methyl-1-butanol, on growth and antioxidant system of rice (Oryza sativa) seedlings.: This article evaluates the impact of 2-methyl-1-butanol and its structural isomer on the growth and stress responses of rice seedlings, offering insights into the environmental and biological effects of these compounds (Nguyen DK et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
108.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Marianthi Karali et al.
PloS one, 6(7), e22166-e22166 (2011-08-06)
Gene transfer using adeno-associated viral (AAV) vectors has been successfully applied in the retina for the treatment of inherited retinal dystrophies. Recently, microRNAs have been exploited to fine-tune transgene expression improving therapeutic outcomes. Here we evaluated the ability of retinal-expressed
Marilyn C Erickson et al.
Journal of food protection, 78(12), 2156-2169 (2015-11-29)
Microbial spoilage of salmon occurs during extended refrigerated storage and is often accompanied by unpleasant aromas. When spoilage is detected, it is assumed that consumers will reject the product for consumption. Because sensory panels of trained individuals or consumers are
Xi Zhang et al.
PloS one, 9(12), e114845-e114845 (2014-12-23)
The objective of this research was to determine the effect of sugar or fatty acid in sugar ester compounds on the surface-active properties and antimicrobial activities of these compounds. Disaccharides of medium-chain fatty acid monoesters were synthesized through transesterifications by
Nobuko Sugimoto et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(7), 2106-2116 (2015-02-05)
The volatile ester and alcohol profiles of ripening apple fruit from 184 germplasm lines in the USDA Malus Germplasm Repository at the New York Agricultural Experiment Station in Geneva, NY, USA, were evaluated. Cluster analysis suggested biochemical relationships exist between
Margaux Cameleyre et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(44), 9777-9788 (2015-11-04)
This study focused on the impact of five higher alcohols on the perception of fruity aroma in red wines. Various aromatic reconstitutions were prepared, consisting of 13 ethyl esters and acetates and 5 higher alcohols, all at the average concentrations