Fontos dokumentumok
T48402
2,2,2-Tribromoethanol
97%
Szinonimák:
Tribromoethyl alcohol
Teszt
97%
bp
92-93 °C/10 mmHg (lit.)
mp
73-79 °C (lit.)
SMILES string
OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H3Br3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?