Fontos dokumentumok
221511
Sodium 1-butanesulfonate
98%
Szinonimák:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Teszt
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?