Fontos dokumentumok
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Szinonimák:
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NaO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
219-201-1
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
mp
>310 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3