Fontos dokumentumok
86903
Tetrabutylammonium iodide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
TBAI
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
≥99.0%
form
crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
141-143 °C (lit.)
144-148 °C
λ
10 % in acetonitrile
UV-elnyelés
λ: 290 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?