Fontos dokumentumok
B2013
Sodium 1-butanesulfonate
anionic detergent
Szinonimák:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Forma
powder
molekulatömeg
160.17 g/mol
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?