Fontos dokumentumok
P0299
Sodium pentanesulfonate
≥95% (elemental analysis)
Szinonimák:
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥95% (elemental analysis)
Forma
powder
molekulatömeg
174.19 g/mol
SMILES string
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)