Fontos dokumentumok
74882
Sodium 1-octanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
1-Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
sheet
minőség
LiChropur™
molekulatömeg
234.29 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
≥300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.