Merck
76952
Supelco
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.21
Beilstein:
3725147
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
sheet
minőség
LiChropur
molekulatömeg
192.21 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate is an Ion pair reagent. It is a anionic surfactant which has opposite influence on aniline polymerization thermal effect. It also has highest and lowest enthalpy of polymerization values.[1]
Alkalmazás
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate may be used to investigate its effects on the properties of polyaniline, using Fourier transform infrared and UV-visible spectroscopy for its structural characterization.[1]
Sodium pentanesulfonate is useful as a surfactant and reversed-phase ion-paring agent.
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)