Fontos dokumentumok
44239
Dodecyltrimethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥98.5% (AT)
Szinonimák:
Lauryltrimethylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (AT)
Forma
liquid
minőség
LiChropur™
molekulatömeg
308.34 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
246 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 240 nm Amax: ≤0.2
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
alkalmasság
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)