Fontos dokumentumok
T7505
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
≥97%
Szinonimák:
TMAH
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.1 (vs air)
Minőségi szint
leírás
non-ionic
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
molekulatömeg
181.23 g/mol
robbanási határérték
36 %
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,thymus
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?