Fontos dokumentumok
103624
Sudan I
Dye content ≥95 %
Szinonimák:
1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥95%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
orange to very dark orange
pH
10.2 (26 °C)
mp
131-133 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
sűrűség
0.32 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
ε (extinkciós együttható)
≥30000 at 223-233 nm in ethanol at 0.01 g/L
εmax
≥6000 at 299-319 nm in ethanol at 0.01 g/L (2nd)
λmax
≥11000 at 461-491 nm in ethanol at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?