Fontos dokumentumok
185507
2-Naphthol
99%
Szinonimák:
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.97 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 145.5 °C)
Teszt
99%
Forma
powder or flakes
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
<li><strong>Transformation Reactions in Organic Chemistry:</strong> It is also involved in recent advances in the transformation reactions of Betti base derivatives during the synthesis of 1-(alpha;-aminobenzyl)-2-naphthol (Olyaei and Sadeghpour, 2024).</li>
</ul>
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
307.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
153 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?