Fontos dokumentumok
A8671
Dodecyl arachidate
≥99%
Szinonimák:
Lauryl arachidate, Eicosanoic acid dodecyl ester
Teszt
≥99%
form
powder
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32(33)34-31-29-27-25-23-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFFYHZLIDINABP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3