Merck
306436
Sigma-Aldrich
Sudan Blue II
Dye content 98 %
Szinonimák:
Solvent Blue 35
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H26N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
350.45
Colour Index szám:
61554
Beilstein:
2398560
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
powder or crystals
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 98%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
120-122 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
ε (extinkciós együttható)
≥16000 at 648-652 nm in chloroform at 0.01 g/L
λmax
≥13000 at 600-604 nm in chloroform at 0.01 g/L (2nd)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCNc1ccc(NCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sudan Blue II, also known as Solvent Blue 35 or Oil Blue 35, is a synthetic dye, with a functional azo group and aromatic ring. It is derived from anthraquinone.
Alkalmazás
Sudan Blue II is used as a dye for staining alcohols, ester, hydrocarbon derivatives, oils, fats, and waxes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Spectrophotometric determination of Sudan Blue II in environmental samples after dispersive liquid-liquid microextraction
Unsal Y E
Quimica nova, 37 (2014)