Fontos dokumentumok
199656
Sudan II
Dye content 90 %
Szinonimák:
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 90%
mp
156-158 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 10 mg/mL
λmax
493 nm
604 nm (2nd)
ε (extinkciós együttható)
≥14000 at 491-497 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 419-425 nm in methanol at 0.005 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
448.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
231.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)