Fontos dokumentumok
199672
Sudan Orange G
Dye content 85 %
Szinonimák:
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 85%
mp
143-146 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 1 mg/mL, clear, orange to red
λmax
388 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatography?Mass Spectrometry