Fontos dokumentumok
10127655001
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade I, from yeast
Szinonimák:
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
Forma
suspension
specifikus aktivitás
~350 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate.)
kiszerelés
pkg of 1 mL (5 mg/ml)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
≥0.1-1.0 % (w/w)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white to yellowish
optimális pH
9.2
oldhatóság
water: miscible
alkalmasság
suitable for UV spectrophotometry and general use
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
6-PGDH <0.0100%
CK <0.00100%
GR <0.0100%
HK <0.0100%
PGI <0.00200%
PGluM <0.0100%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Specifikációk
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?