Fontos dokumentumok
PGI-RO
Roche
Phosphoglucose Isomerase (PGI)
from yeast
Szinonimák:
glucose-6-phosphate isomerase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
form
suspension
specifikus aktivitás
~350 units/mg protein (at 25 °C with fructose-6-P as the substrate.)
kiszerelés
pkg of 1 mL (10127396001 [2 mg])
pkg of 1 mL (10128139001 [10 mg])
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
7.0-7.6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available