Fontos dokumentumok
NADP-RO
Roche
NADP
Disodium salt
Szinonimák:
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt, β-NADH phosphate disodium salt, β-NADP-Na2, Triphosphopyridine nucleotide disodium salt
Teszt
≥97%
form
powder
molekulatömeg
Mr 743.4
Mr 787.4
kiszerelés
pkg of 1 g (10128058001)
pkg of 100 mg (10128031001)
pkg of 5 g (10240354001)
pkg of 500 mg (10128040001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
pH
4.0 ± 1.0(10mg/mL)
λmax
260 nm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
10 mg/ml in aqueous solution, contains at least 99% NADP after 4 weeks at 2 to 8 °C
Analízis megjegyzés
Absorbance at 340 nm: Imidazol buffer, 100 mM pH 6.7, NADP 2 mM (= 14.87 mg/10 ml) : A340 approximately 0.100.
Absorbance at 360 nm: Aqueous solution of NADP, 10 mg/ml: A360 approximately 0.200-0.250.
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1