Merck
26564
Sigma-Aldrich
Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (AT)
Szinonimák:
PyCloP
About This Item
Lineáris képlet:
C12H24ClN3P · PF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
421.73
Beilstein:
6842341
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (AT)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24ClN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for:
Peptide coupling reactions and synthesis of coupling reagents
Sequence selective peptide recognition
Synthesis of condensing reagents
Synthesis of heterocyclic β-sheet ligands
Egyéb megjegyzések
Crystalline reagent for peptide coupling of N-alkylated N-Fmoc and N-Z amino acids in high yield and without racemization.
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J. Coste et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2437-2437 (1994)