Fontos dokumentumok
8.51206
Sigma-Aldrich
TSTU
≥97.0%, for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
TSTU, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate, O-[N-Succinimidyl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16BF4N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
product name
TSTU, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97.0%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
195-200 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Useful reagent for the conversion of carboxylic acids to water soluble OSu esters [1, 2]. Ideal for the conversion of dyes and PEG building blocks to the corresponding active esters for coupling in aqueous media.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv. Chim. Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder to crystals
Assay: ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Novabiochem® in situ aktiválásra szolgáló kapcsolóreagensek gyorsan reagálnak és kompatibilisek a különböző aminosavakkal.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.