Fontos dokumentumok
8.51087
Sigma-Aldrich
PyClock
6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate Novabiochem®
Szinonimák:
PyClock, 6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H27ClF6N6OP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
554.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
165-175 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P+](N5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1cc(cc2)Cl
InChI
1S/C18H27ClN6OP.F6P/c19-16-7-8-17-18(15-16)25(21-20-17)26-27(22-9-1-2-10-22,23-11-3-4-12-23)24-13-5-6-14-24;1-7(2,3,4,5)6/h7-8,15H,1-6,9-14H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJZCQEPNBRAYQL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
PyClocK is the 6-chloro analog of PyBOP. Reaction of protected amino acids with PyClocK in the presence of base generates the corresponding 6-chloro-1-benzotriazolyl (Cl-OBt) ester. These active esters are considerably more reactive than those produced when using PyBOP or HBTU, owing to 6-chloro-1-hydroxybenzotriazole (Cl-HOBt) being more acidic than HOBt. PyClocK is an excellent coupling reagent for situations where carboxyl activation may be sluggish, such as cyclizations and fragment condensations, as unlike imminium-based reagents such as HBTU and HATU excess PyClocK cannot cause end-capping of peptide chains.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (5% in NMP (1-Methyl-2-pyrrolidone)): clear
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Novabiochem® in situ aktiválásra szolgáló kapcsolóreagensek gyorsan reagálnak és kompatibilisek a különböző aminosavakkal.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.