Fontos dokumentumok
18565
Bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
PyBroP®
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, ≥95.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Br[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24BrN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Synthesis of primary amides
Direct dehydrative phosphonium cross coupling
Direct arylation
Pyrrolidide formation by phosphonium salt coupling reagents
- For Suzuki–Miyaura cross-coupling of phenols and arylboronic acids to synthesize biaryls and heterobiaryls.
- To functionalize pyrimidines (synthesized from 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones (DHPMs) via the Kappe dehydrogenation) by using various nucleophiles.
- To synthesize formamidines by coupling with various primary amines and N,N-diisopropylethylamine.
It can also be used as an activating reagent:
- For the activation of C-OH bond in tautomerizable heterocycles to form the phosphonium salt which aids the Sonogashira coupling of heterocycles with various alkynes.
- For the one–pot activation of C-O bond in phenols and further coupling reaction with phosphine oxide or phosphite to form C-P bonds.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?