Merck
712191
Sigma-Aldrich
COMU®
greener alternative
≥96.5% (TLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H19F6N4O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
COMU®, 97%
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (TLC)
96.5-103.5% (T)
97%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
ester
ether
nitrile
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NO\C(N1CCOCC1)=[N+](/C)C)C#N
InChI
1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1/b14-10-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a Safer, non-explosive and more effective replacement for Benzotriazole-Based peptide coupling reagents and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Synthesis" and "Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention". Click here for more information.
Alkalmazás
COMU – Safer and More Efficient Peptide Coupling Reagent
Advantages
  • Equal or even superior performance to HATU
  • Non-explosive (does not contain benzotriazole moiety)
  • Suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis
  • Utmost retention of configuration – low to non-existent racemization
  • High solubility and stability in typical solvents
  • Visual or colorimetric reaction monitoring possible
  • Easy removal of water-soluble by-products
Jogi információk
COMU is a registered trademark of Luxembourg Bio Technologies Ltd.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)