Fontos dokumentumok
8.51095
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
PyOxim, 1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H29F6N5O3P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
527.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352126
NACRES:
NA.22
product name
PyOxim, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Általános leírás
PyOxim [1] is a novel reagent which mediates coupling reactions with efficiencies superior to HATU and PyBOP and comparable to COMU. It is has excellent solubility in DMF and is stable in solution under an inert atmosphere for two days. Unlike HATU and HBTU, it cannot cause chain terminating side reactions and is, therefore, ideal for the synthesis of cyclic peptides. Furthermore, it is not explosive under normal operating conditions and is less likely to exhibit allergenicity compared to other coupling reagents.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] R. Subiros-Funosas, et al. (2010) Org. Biomol. Chem., 8, 3665.
Tulajdonságok és előnyök
  • Mediates coupling with superior efficiency to PyBOP, TBTU, and HCTU
  • Mediates coupling with low racemization or epimerization
  • Ideal for fragment condensation and synthesis of cyclic peptides as the reagent cannot cause guanidinylation
  • Excellent solubility in DMF and NMP
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Novabiochem® in situ aktiválásra szolgáló kapcsolóreagensek gyorsan reagálnak és kompatibilisek a különböző aminosavakkal.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.