Fontos dokumentumok
8.51008
Sigma-Aldrich
TBTU
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
TBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16BF4N5O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
423-040-4
NACRES:
NA.22
product name
TBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium tetrafluoroborate Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
195-199 °C (decomposes)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C11H16N5O.B.4FH/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;;;;;/h5-8H,1-4H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHGLJDNRZIDILW-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
See entry for HBTU (851006). TBTU has been employed to generate 1,2,4-oxadiazoles from carboxylic acids [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] R. F. Poulain, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 1495.
Alkalmazás
  • Synthesis of phospho-urodilatin by combination of global phosphorylation with the segment coupling approach.: This research focuses on the synthesis of phospho-urodilatin, demonstrating the effectiveness of TBTU as a coupling reagent in segment coupling strategies for peptide synthesis (Mostafavi et al., 1996).
  • Effect of tertiary amine on the carbodiimide-mediated peptide synthesis.: The study investigates the impact of tertiary amines on carbodiimide-mediated peptide synthesis, highlighting the role of TBTU in enhancing peptide coupling efficiency (Beyermann et al., 1991).
Kapcsolódás
Replaces: 01-62-0015
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Loss on drying: ≤ 0.5 %
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3