Merck
1.00635
SAFC
Salicylic acid
fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-712-3
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
<1 hPa ( 100 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
500 °C
hatékonyság
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technika/technikák
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 157 °C
oldhatóság
water: 2 g/L at 20 °C
sűrűség
1.443 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Salicylic acid is used in dermatological medicine for skin exfoliating and acne. Salicylic acid Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Protocols
With the exception of prolin, amino acids are hardly soluble in alcohols. Therefore, only the adherent moisture can be determined by the direct volumetric method.
Summary application report for analysis of moisture in 2-Aminoethanol, Ethanolamin
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine