Fontos dokumentumok
W213128
Benzoic acid
natural, ≥99.5%, FCC, FG
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
Teszt
≥99.5%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
kiszerelés
fiber drum of 5 kg
bp
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
oldhatóság
water: 2.9 g/L at 25 °C
sűrűség
1.32 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
balsam
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?