Fontos dokumentumok
8.18731
Sigma-Aldrich
Salicylic acid
for synthesis
Szinonimák:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-712-3
NACRES:
NA.22
pH:
2.4 ( in H2O, saturated solution)
gőznyomás
<1 hPa ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
500 °C
hatékonyság
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technika/technikák
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 157 °C
oldhatóság
water: 2 g/L at 20 °C
sűrűség
1.443 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Salicylic Acid and Water Stress: Investigates the impact of salicylic acid on the morphophysiology and essential oil profile of Eryngium foetidum under water stress conditions, highlighting its role in enhancing plant resilience and secondary metabolite production (Santos et al., 2024).
  • Salicylic Acid in Plant Defense: Focuses on the usage of salicylic acid as an elicitor to boost the production of withanolides and phenolic acids in Withania somnifera, demonstrating its efficacy in improving secondary metabolite yield in plant biotechnological applications (Halder and Ghosh, 2024).
  • Salicylic Acid in Natural Deep Eutectic Solvents: Describes the application of natural deep eutectic solvents containing salicylic acid for forming aqueous biphasic systems, presenting a novel method for drug extraction and highlighting its potential in pharmaceutical manufacturing (Ghaffari et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup