Fontos dokumentumok
8.03977
Sigma-Aldrich
9-Fluorenone
for synthesis
Szinonimák:
9-Fluorenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
207-630-7
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
608 °C
hatékonyság
>3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
342 °C/1013 hPa
mp
81-84 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 163 °C
sűrűség
0.9 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=[c]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
325.4 °F
Lobbanási pont (C)
163 °C