Fontos dokumentumok
NIST350C
Benzoic acid
NIST® [TM′"SRM"] 350c
Szinonimák:
Benzenecarboxylic acid, Benzeneformic acid, Benzenemethanoic acid, Benzoate; carboxybenzene, C6H5COOH, C7H6O2, Dracylic acid, Phenyl carboxylic acid, Phenylcarboxylic acid, Phenylformic acid
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
form
crystals
kiszerelés
pkg of 30 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
titration: suitable
Általános leírás
This SRM350c Standard Reference Material (SRM) consists of purified benzoic acid. NIST-certified mass fraction value of the SRM is equal to 99.959% ± 0.040%.
SRM 350C_cert
SRM 350C_SDS
Alkalmazás
Benzoic acid NIST standard is intended for use in acidimetric standardization.
Tulajdonságok és előnyök
  • Certified mass fraction value is traceable to SI units for mass, current, and time via coulometric assay.
  • Details of expiration date, homogeneity, and storage and use instructions are provided on NIST certificate.
  • A unit of SRM 350c consists of 30 g of benzoic acid.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Benzoic Acid (C6H5COOH)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)