Fontos dokumentumok
8.02885
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
for synthesis
Szinonimák:
Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-629-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
14 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
265 °C
hatékonyság
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.6-9.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
133-134 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 27 °C
sűrűség
0.87 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Fluorescent sensor for aliphatic amines: Research on a mixed-linkage donor-acceptor covalent organic framework reveals its potential as a turn-on fluorescent sensor for aliphatic amines, including cyclohexylamine, providing insights into its applications in chemical sensing technologies (Yue et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Kotagiri Venkata Rao et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(1), 598-605 (2019-12-10)
In general, supramolecular polymers are thermally labile in solution and easily depolymerized upon heating. This dynamic nature is beneficial in many aspects but limits certain applications. Recently, we developed "thermally bisignate supramolecular polymerization", through which a polymer is formed upon