gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.98 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
robbanási határérték
12.25 %
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?