Merck
242284
Sigma-Aldrich
Aniline
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.13
Beilstein:
605631
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39030407
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99.5%
bp:
184 °C (lit.)
gőznyomás:
0.7 mmHg ( 25 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.22 (185 °C, vs air)
gőznyomás
0.7 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1139 °F
robbanási határérték
11 %
szennyeződések
Hydrocarbons, passes test
Nitrobenzene, passes test (lim. ~0.001%)
≤0.01% chlorobenzene
izzítási maradék
≤0.005%
törésmutató
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Aniline is an aromatic primary amine that may be used as a reactant in the synthesis of organic intermediates such as 3-chloro-N-phenyl-pyridin-2-amine, (Z)-methyl 3-(phenylamino)but-2-enoate, 2-iodo-N-phenylbenzamide, 2,4-dichloroquinoline and N-(2-propynyl)aniline.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The acute toxicity of aniline involves its activation in vivo to 4-hydroxyaniline and the formation of adducts with hemoglobin. In erythrocytes, this is associated with the release of iron and the accumulation of methemoglobin and the development of hemolytic anemia and inflammation of the spleen. Tumor formation is often observed in the spleen on prolonged administration.
Fizikai tulajdonságok
Material darkens in storage to reddish-brown with no loss in purity.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of Quinolines by Electrophilic Cyclization of N-(2-Alkynyl)Anilines: 3-Iodo-4-Phenylquinoline
Chen Y, et al
Organic Syntheses, 89, 294-306 (2012)
Synthesis of Tetrasubstituted 1H-Pyrazoles by Coppermediated
Coupling of Enaminones with Nitriles
Suri M and Glorius F
Organic Syntheses, 91, 211-220 (2014)
Synthesis of caboline
He l, et al
Organic Syntheses, 93, 272-285 (2016)
The application of fast scan cyclic voltammetry. Mechanistic study of the initial stage of electropolymerization of aniline in aqueous solutions.
Yang H and Bard AJ.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 339(1), 423-449 (1992)
Potassium tert-Butoxide Mediated Synthesis of
Phenanthridinone
Bhakuni BS, et al
Organic Syntheses, 90, 164-173 (2013)