Fontos dokumentumok
125504
Cyclopropylamine
98%
Szinonimák:
Aminocyclopropane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
4.67 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
527 °F
törésmutató
n20/D 1.420 (lit.)
bp
49-50 °C (lit.)
sűrűség
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?