Fontos dokumentumok
185841
Dicyclohexylamine
99%
Szinonimák:
Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, N-Cyclohexylcyclohexanamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
12 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
117-120 °C/10 mmHg
256 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: soluble
water: very slightly soluble
sűrűség
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?