Fontos dokumentumok
8.02948
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylamine
for synthesis
Szinonimák:
Dicyclohexylamine, DCHA
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H11)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-980-7
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.04 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
robbanási határérték
0.8-4.6 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
-0.1 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 105 °C
oldhatóság
1 g/L
sűrűség
0.91 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.914
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup