Fontos dokumentumok
27815
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Szinonimák:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
Teszt
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Forma
solid
szennyeződések
≥85% toluene-4-solfonic acid
8-12% water (Karl Fischer)
izzítási maradék
≤0.5%
SMILES string
O.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?