Fontos dokumentumok
391433
tert-Butylamine
≥99.5%
Szinonimák:
2-Amino-2-methylpropane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5.7 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
716 °F
robbanási határérték
9.8 %
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible 1000 g/L at 25 °C
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
organic solvents: soluble(lit.)
sűrűség
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- (DAB-BA-PAA)
- (ABOL-BA-PAA)
- (DAB-Bn-PAA)
- As liquid hydrocarbon promoter in the systematic study on methane hydrate formation and dissociation.
- As an example in the study of the effect of amines in influencing atmospheric H2SO4-H2O nucleation.
- Hydroamination of terminal alkynes.
- To measure the surface acidity of solid catalysts by temperature-programmed desorption.
- As a reductive nitrogen source in the atomic layer deposition technique used to deposit TaN thin films from TaCl5 and TaBr5.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-36.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?