Merck
471291
Sigma-Aldrich
Isopropylamine
≥99.5%
Szinonimák:
2-Aminopropane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHNH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
59.11
Beilstein:
605259
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.5%
gőzsűrűség
2.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
9.2 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
755 °F
robbanási határérték
10.4 %
szennyeződések
≤0.1% water
szín
APHA: ≤50
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
sűrűség
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isopropylamine (i-PrNH2), a primary mine, is a urinary metabolite of propranolol.
Alkalmazás
Isopropylamine was used in the following studies:
  • Preparation of enantiomerically pure (R and S)- acebutolol.
  • As template during the hydrothermal synthesis of SAPO materials.
  • Synthesis of bis(salicylaldiminate)nickel(II) complexes.
  • Preparation of hydrated, microporous aluminum phosphate AlPO-14.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
<-13.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
<= -25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
On the possibility of incorporating Mn (II) and Cr (III) in SAPO-34 in the presence of isopropylamine as a template.
Rajic N, et al.
Zeolites, 13(4), 384-387 (1993)
Ethylene oligomerization by novel catalysts based on bis (salicylaldiminate) nickel (II) complexes and organoaluminum co-catalysts.
Carlini C, et al.
Applied Catalysis A: General, 231(1), 307-320 (2002)
Huaixin Yang et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(10), 4464-4469 (2006-07-21)
Differential scanning calorimetry of the hydrated, microporous aluminum phosphate AlPO-14 shows two distinct water losses between room temperature and 120 degrees C, indicating the presence of two types of water in the solid. Multiple-quantum magic angle spinning (MQMAS) (27)Al NMR
Isopropylamine, a biologically active deamination product of propranolol in dogs: identification of deuterated and unlabeled isopropylamine by gas chromatography-mass spectrometry.
T Walle et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 183(3), 508-512 (1972-12-01)
Valter Castelvetro et al.
Journal of hazardous materials, 407, 124364-124364 (2020-11-04)
A novel procedure for nylon 6 and nylon 6,6 polyamide (PAs) microplastics (MPs) quantification is described for the first time. The overall procedure, including quantification of poly(ethylene terephthalate) (PET), was tested on wastewater treatment plant (WWTP) sludges. The three polymers