Fontos dokumentumok
8.22256
Sigma-Aldrich
Aniline
for synthesis
Szinonimák:
Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
200-539-3
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
184 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.5 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
0.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
hatékonyság
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.2-11 % (v/v)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-6.2 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 76 °C
oldhatóság
36 g/L
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • One pot conversion of phenols and anilines to aldehydes and ketones: Exploiting α gem boryl carbanions, this study offers a method compatible with a diverse range of phenols and anilines, facilitating simpler synthetic pathways in organic chemistry (Das et al., 2024).
  • In-silico-assisted derivatization of triarylboranes: This research discusses a catalytic method for the reductive alkylation of aniline-derived amino acids, improving functional-group compatibility in peptide modification (Hisata et al., 2024).
  • C–heteroatom coupling with electron-rich aryls: Utilizing nickel catalysis and light, this method enhances the synthesis of anilines and aryl ethers, contributing to more efficient organic synthesis processes (Cornella et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)