Fontos dokumentumok
240648
Cyclohexylamine
ReagentPlus®, ≥99.9%
Szinonimák:
Aminocyclohexane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.42 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
559 °F
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: miscible
water: miscible
sűrűség
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?